5.33657
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735
Sinônimo(s):
PI4KIIIβ Inhibitor, BF738735, 2-Fluoro-4-(2-methyl-8-(3-(methylsulfonyl)benzylamino)imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)phenol, Phosphatidylinositol-phosphate-4-Kinase III β Inhibitor, BF-738735
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
5.7 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light gray
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI4KIII&beta
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
MacLeod, A.M., et al. 2013. ACS Med. Chem. Lett.4, 585.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3