5.33469
GPR120 Agonist IV, cpdA
Sinônimo(s):
GPR120 Agonist IV, cpdA, 2-(3-(2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H23ClF3NO3/c20-15-2-1-14(27-19(21,22)23)12-16(15)24-9-7-18(8-10-24)5-3-13(4-6-18)11-17(25)26/h1-2,12-13H,3-11H2,(H,25,26)
chave InChI
WUJVPELCYCESAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GPR120
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3