5.33060
HMGB Inhibitor, Inflachromene
Sinônimo(s):
HMGB Inhibitor, Inflachromene, Neuroinflammatory Inhibitor, Inflachromene, HMGB2 Inhibitor, Inflachromene, 10-Hydroxy-7,7-dimethyl-2-phenyl-7,12b-dihydrochromeno[4,3-c][1,2,4]triazolo[1,2-a]pyridazine-1,3(2H,5H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C2=CCN3C(=O)N(C(=O)N3C2C4=C(O1)C=C(C=C4)O)C5=CC=CC=C5)C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
HMGB2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3