Documentos Principais
5.32999
Sigma-Aldrich
Orai1 Inhibitor
AnCoA4 binds to the C-terminus region of Orai 1 and reduces its binding to STIM1 and blocks Ca2+ influx through the store operated calcium (SOC) channel (EC?? = 880 nM).
Sinônimo(s):
CRAC Inhibitor II
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3