5.31167
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014
Sinônimo(s):
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014, N²-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-2-ylamino)ethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine, N⁶-(2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrimidinyl)amino}ethyl)-3-nitro-2,6-pyridinediamine, CHIR-98014, CT-98014
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
chave InChI
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK-3 α & β
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lian, X., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, E1848.
Selenica, M.L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 959.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes.52, 588.
Nikoulina, S.E., et al. 2002. Diabetes.51, 2190.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3