529685
Prodigiosin Serratia marcescens
A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance.
Sinônimo(s):
Prodigiosin Serratia marcescens, Casein Kinase I Inhibitor IV, 2-Methyl-3-pentyl-6-methoxyprodigiosene, NSC 47147
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CCCCC)C=C(/C=C2N=C(C3=CC=CN3)C=C\2OC)N1
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,22-23H,4-6,8H2,1-3H3/b18-17+,19-12+
chave InChI
WKGQSEFBQTWRPT-FHUUTLRSSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chang, C.C., et al. 2011. J. Biosci. Bioeng.5, 501
Ho, T.F., et al. 2009. Toxicol. Appl. Pharmacol.235, 253
Soto-Cerrato, V., et al. 2007.Mol. Cancer Ther.6, 362.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2