Documentos Principais
528215
Sigma-Aldrich
Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33B8)
liquid, ≥90% (SDS-PAGE), clone MA-33B8
Sinônimo(s):
Anti-Plasminogen Activator Inihibitor-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MA-33B8, monoclonal
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rabbit, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINE1(5054)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
This Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33B8) is validated for use in Immunoblotting, Neutralization Studies for the detection of PAI-1.
Imunogênio
Human
human tPA-PAI-1 complex
Aplicação
Immunoblotting (10 µg/ml)
Neutralization Studies (see application references)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 100 mM NaCl, 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Montes, R., et al. 2000. Thromb. Haemost.84, 65.
Verhamme, I., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 17511.
Debrock, S., and Declerck, P.J. 1997. Biochim. Biophys. Acta1337, 257.
Rapidly inactivates PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) to the latent form. Like the native latent form, PAI-1 inactivated by antibody was protected from cleavage by elastase. Also shown to reduce renal fibrin deposits in a rabbit model of endotoxemia. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1