Documentos
GF53
Sigma-Aldrich
Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043)
liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
This Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of Tissue Plasminogen Activator (Ab-1).
Imunogênio
Human
purified human tissue plasminogen activator (tPA)
Aplicação
ELISA (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 150 mM NaCl, 10 mM sodium phosphate, 1% mannitol, pH 7.4.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°).
Nota de análise
Positive Control
Human tPA
Outras notas
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Hartleib, J., et al. 2000. Blood96, 2149.
Wiman, B., et al. 2000. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.20, 2019.
Pourtau, J., et al. 1998. Blood Coagul Fibrinolysis9, 609.
Van, D.E., et al. 1995. Blood85, 3510.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1