528118
PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114
The PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114, also referenced under CAS 371242-69-2, controls the biological activity of PI 3-Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-Kδ Inhibitor X, IC87114, Phosphatidylinositol 3-Kinase p110d Inhibitor, PI 3-K Inhibitor X
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H19N7O/c1-13-6-3-4-9-16(13)29-17(27-15-8-5-7-14(2)18(15)22(29)30)10-28-12-26-19-20(23)24-11-25-21(19)28/h3-9,11-12H,10H2,1-2H3,(H2,23,24,25)
chave InChI
GNWHRHGTIBRNSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ali, K., et al. 2008. J. Immunol.180, 2538.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2