Documentos Principais
527624
Sigma-Aldrich
Plasmin, EACA- and Lysine-Free, Human Plasma
Sinônimo(s):
Human Plasma Plasmin, Human Plasmin, Lysine-Free Plasmin
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Merck USA index - 14, 7520
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥7 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native, EACA- and lysine-free plasma from human plasma. Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters, and converts fibrin into soluble products.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA per min at 25°C, pH 7.8.
forma física
Lyophilized from 20 mM sodium phosphate buffer, 10 mg D-mannitol, 10 mg NaCl.
Nota de preparo
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
From Catalog:
Desc. Field- added "Catalyzes the hydrolysis of peptides, arginine and lysine esters and converts fibrin into soluble products."
Outras notas
Federici, A.B., et al. 1993. Blood81, 720.
Hoffmann, J.J., and Janssen, W.C. 1992. Thromb. Res.67, 711.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3