Documentos
524739
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 10A2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinônimo(s):
PDE10A2
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥0.25 U/μL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Full-length, recombinant, human, phosphodiesterdase 10A2 (accession no. 10A2) fused at the N-terminus to a His•Tag7reg; sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme required to convert 1 µmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
forma física
In RIPA buffer (150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1% NP-40), pH 8.3.
Outras notas
Kotera, J., et. al. 2004. J. Biol. Chem.279, 4366.
Fujishige K., et. al. 1999. Eur. J. Biochem.266, 1118.
Kotera, J., et. al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.261, 551.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1