grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
crystalline solid
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
atividade externa
DNase, RNase, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup