511071
PAF Receptor Antagonist, ABT-491
The PAF Receptor Antagonist, ABT-491, also referenced under CAS 189689-94-9, controls the biological activity of PAF Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
PAF Receptor Antagonist, ABT-491, 1-(N,N-Dimethylcarbamoyl)-4-ethynyl-3-(3-fluoro-4-((1H-2-methylimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl)benzoyl)-indole, HCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
chave InChI
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Albert, D.H., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther.284, 83.
Albert, D.H., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol.325, 69.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3