Documentos Principais
5.08160
Sigma-Aldrich
DPDPE
Sinônimo(s):
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H39N5O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
645.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SC([C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1(C)C)C(=O)O)Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
Descrição geral
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
δ opioid receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3