U111
(−)-trans-(1S,2S)-U-50488 hydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
trans-(1S,2S)-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide hydrochloride hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -39.0 to -32.0°, c = 0.5 in methanol(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: 13 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CN([C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.ClH.H2O/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;;/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H;1H2/t17-,18-;;/m0../s1
chave InChI
UWPRPWMHQDPOFR-MPGISEFESA-N
Informações sobre genes
human ... OPRK1(4986)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)