Documentos
5.08159
Sigma-Aldrich
Salvinorin A
Sinônimo(s):
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28O8
Número CAS:
Peso molecular:
432.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
4.3 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Descrição geral
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
k opioid receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3