P9246
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
chave InChI
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)