506164
mutant p53 Reactivator, RETRA
The mutant p53 Reactivator, RETRA, also referenced under CAS 1036069-26-7, controls the biological activity of mutant p53. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
mutant p53 Reactivator, RETRA, p53 Activator VI, p73 Activator, 2-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-ylthio)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, HCl, Reactivation of Transcriptional Reporter Activity
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO3S2.ClH/c13-8-2-1-7(5-9(8)14)10(15)6-17-11-12-3-4-16-11;/h1-2,5,13-14H,3-4,6H2;1H
chave InChI
ZZAVDVMJZKDBIB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1