Documentos Principais
5.05873
Sigma-Aldrich
(R)-Baclofen
Sinônimo(s):
(R)-Baclofen, STX 209, GABA B Agonist, Baclofen, Arbaclofen, STX 209, GABAB Agonist, Baclofen, Arbaclofen
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.66
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
chave InChI
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A selective agonist of GABAB receptors that is shown to activate K+ conductance in hippocampal neurons. Also acts as an antispastic agent and a skeletal muscle relaxant. It is also an experimental drug to treat autism.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GABAB
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Sodickson, D.L., et al., 1996. J. Neurosci.16, 6374.
Ahuja, S. et al., 1985. Analytical Profile of Drug Substances14, 527.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3