Documentos
5.05412
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide, 1,1-dimethyl-4-phenylpiperazinium, Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, (α3)2(β4)3 Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, Ganglionic Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19IN2
Número CAS:
Peso molecular:
318.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (titration)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
50% acetic acid: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
An agonist selective for ganglionic subtype of acetylcholine receptors (nAChR) and acts as a ganglionic stimulant. At higher concentrations also inhibits the uptake of NE and 5-HT.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
nAChR
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Chen, R., et al., 1951. J. Pharmacol. Exp. Ther. 103.
Vizi, S., 1999. Brain Res. Brain Res. Rev.30, 219.
Prado. W., et al. 2004. Brain Res.1018, 272.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3