Documentos Principais
5.05316
Sigma-Aldrich
PHA-543,613
Sinônimo(s):
PHA-543,613, N-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]furo[2,3-c]pyridine-5-carboxamide, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor (α7 nAChR) Agonist, PHA-543613
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
271.31
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O2/c19-15(12-7-11-3-6-20-14(11)8-16-12)17-13-9-18-4-1-10(13)2-5-18/h3,6-8,10,13H,1-2,4-5,9H2,(H,17,19)/t13-/m0/s1
chave InChI
IPKZCLGGYKRDES-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
A potent agonist highly selective for α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR). Bioavaible admitted orally. Widely used in studies of the functional roles of α7 nAChR in learning and memory, sensory gating, and cognitive functions as well as Schizophrenia and Alzheimer′s disease.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
α7 nAChR
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Mazurov, A., et al., 2011. J. Med. Chem.54, 7943.
Wishka, G., et al., 2006. J. Med. Chem.49, 4425.
Faghih, R., et al., 2008. J. Med. Chem.51, 701.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1