Documentos Principais
5.05313
Sigma-Aldrich
Hexamethonium Bromide
Sinônimo(s):
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H30Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
362.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
A potent antagonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) at pre-ganglionic sites in both the sympathetic and parasympathetic nervous systems. Often used for studying the roles of nicotinic receptors in regulating cardiovascular system.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
nAChR
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Dasgupta, X., et al., 2010. Proc. Natl. Acad. Sci.103, 6332.
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2