Documentos Principais
5.05278
Sigma-Aldrich
PNU 282987
Sinônimo(s):
PNU 282987, PNU-282987, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chlorobenzamide hydrochloride, α7 nAChR Agonist, PNU 282987, alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17ClN2O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
264.75 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
26 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Descrição geral
A potent agonist highly selective for α7 nAChRs (Ki = 26 nM). Used in investigating the roles of α7 nAChRs in sensory gating, learning and memory, cognitive functions, and treatment of Schizophrenia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
α7 nAChRs
Reversible: yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Hajós, M., et al., 2010, Curr. Pharm. Des.16, 538.
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3