5.05276
HSP70 Activator II, YM-08
Sinônimo(s):
HSP70 Activator II, YM-08, (2Z,5E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-2-(pyridin-2-ylmethylene)thiazolidin-4-one, Heat Shock 70 kDa Protein Activator II, Hsp70 Chemical Co-Chaperone II, YM-08, YM08, YM8
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.6 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=CC2=CC=CC=N2)SC(=C3N(C4=CC=CC=C4S3)C)C1=O
InChI
1S/C19H17N3OS2/c1-3-22-16(12-13-8-6-7-11-20-13)25-17(18(22)23)19-21(2)14-9-4-5-10-15(14)24-19/h4-12H,3H2,1-2H3
chave InChI
UYFLAORTCSDPFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HSP70
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2