5.05145
(+)-Tubocurarine Chloride
Sinônimo(s):
(+)-Tubocurarine Chloride, Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonist, (+)-Tubocurarine chloride, D-tubocurarine, DTC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+]1([C@@H]2Cc3cc(c(cc3)O)Oc4cc5c(cc4OC)CC[N+H]([C@H]5Cc6ccc(cc6)Oc7c2c(cc(c7O)OC)CC1)C)(C)C
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
chave InChI
GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
nAch
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Wenningmann, I., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 790.
Pederson, X., 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.87, 2785.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3