Documentos Principais
5.05017
Sigma-Aldrich
UBP310
Sinônimo(s):
UBP310, GluK1/GluK3 antagonist, UBP310, (S)-1-(2-Amino-2-carboxyethyl)-3-(2­-carboxy-thiophene-3-yl-methyl)-5-methylpyrimidine­-2,4-dione, UBP-310, UBP 310
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
353.35
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
10 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H15N3O6S/c1-7-4-16(6-9(15)12(19)20)14(23)17(11(7)18)5-8-2-3-24-10(8)13(21)22/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t9-/m0/s1
chave InChI
ZTAZUCRXCRXNSU-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
A potent antagonist highly selective for GluK1 (Kb = 10 nM), GluK3 (IC50 = 23 nM), and GluK1/K5 (Kb = 8 nM) subtype kainate receptors. Does not interact with GluK2 and GluK2/K5 receptors. Low affinity to AMPA receptors (Kd = 83 µM). Does not interact with mGluR1 or NMDA receptors at concentration less than 10 µM. Often used in studying neuronal excitability and synaptic plasticity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GluK1
Secondary Target
Gluk3
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Pinheiro, S., et al. 2013. Cereb. Cort.23, 323.
Atlason, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 1036.
Perrais, D., et al. 2009. Neuropharmacol.56, 131.
Dolman, P., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1558.
Mayer, L., et al. 2006. J. Neurosci.26, 2852.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2