5.04905
Memantine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Memantine Hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]C21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H
chave InChI
LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptors
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Anand, A., et al. 2012. Bipolar Dis.14, 64.
Lopes, P., et al. 2013. Brain and Behavior.3, 67.
Howard, R., et al. 2012. New Eng. J. Med.366, 893.
Parsons, G., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 735.
Lee, G., et al. 2012. Psychiatry Investig.9, 166.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3