Documentos
929425
Sigma-Aldrich
Memantine-(dimethyl-d6) hydrochloride
≥97 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D6H16ClN
Peso molecular:
221.80
Código UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.74
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3