5.04859
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine
≥98% (TLC), solid, acid sphingomyelinase substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine, HDA-PC
About This Item
Produtos recomendados
product name
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
methanol: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
chave InChI
CDTKXKMMWVIQDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Gal, A.E., and Fash, F.J. 1976. Chem. Phys. Lipids16, 71.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1