5.04840
(R)-CPPene
Sinônimo(s):
(R)-CPPene, (R)-4-[(2E)-3-Phosphono-2-propenyl]-2-piperazinecarboxylic acid, SDZ EAA 494, Midafotel
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H15N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h1,5,7,9H,2-4,6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/b5-1+/t7-/m1/s1
chave InChI
VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptors
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bullock, R., et al. 1990. Stroke.21, 32.
Bespalov, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.351, 299.
Lowe, D., et al. 1994. Neurochem. Inter.25, 583.
Duty, S. 2012. CNS Drugs26, 1017.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3