Documentos Principais
TEM-HC200CU100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25
Sinônimo(s):
Holey Carbon - Cu, 200 mesh, 100 micron
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-HC200CU100 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Materiais
carbon film (holey)
copper grid
embalagem
box of 25
tamanho
100 nm , Hole
200 mesh
Descrição geral
Holey carbon film supported copper TEM gird: hole size 100 nm on 300 mesh copper grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)