5.04819
Porcn Inhibitor III, IWP-L6
Sinônimo(s):
Porcn Inhibitor III, IWP-L6, IWPL6, Wnt Pathway Inhibitor XIX
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H20N4O2S2/c30-22(28-21-12-11-18(15-26-21)17-7-3-1-4-8-17)16-33-25-27-20-13-14-32-23(20)24(31)29(25)19-9-5-2-6-10-19/h1-12,15H,13-14,16H2,(H,26,28,30)
chave InChI
QESQGTFWEQMCMH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Porcupine
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2