Documentos Principais
5.04275
Sigma-Aldrich
CB1 antagonist AM251
Sinônimo(s):
CB1 antagonist AM251, N-(Piperidin-1-yl)-5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, AM 251
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21Cl2IN4O
Número CAS:
Peso molecular:
555.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
chave InChI
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent and highly selective antagonist for cannabinoid subtyre 1 (CB1) receptor. Affinity for CB1 (IC50 = 8 nM, Ki = 7.49 nM) is more than 306-fold higher than that for CB2 receptors. Has been used in a study to determine its interaction with hippocampal neurons to enhance spatial memory in mice.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
CB₁ Receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Gatley, S., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 331.
Gatley, S., et al. 1997. Life Sci.61, 191.
Lan, R., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 769.
Pertwee, R., 2005. Life Sci.76, 1307.
Ryberg, E., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Assini, F., et al. 2012. Behav. Pharmacol.23, 292.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3