5.00667
Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
EMPROVE® API
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Thiamine monophosphate chloride dihydrate, [Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt)], Aneurine monophosphate chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 Pa ( 50 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
forma
solid
pH
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
135 °C (decomposition)
solubilidade
176 g/L
densidade
1.53 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
670 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
chave InChI
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This product is part of our proprietary Viscosity Reduction Platform and suitable for highly concentrated protein-based formulations.
Informações legais
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.