5.00112
Cocarboxylase chloride
thiamine diphosphoric acid ester chloride EMPROVE® API
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cocarboxylase chloride, Thiaminium diphosphoric acid ester chloride, Thiaminium pyrophosphate chloride, Thiaminium pyrophosphoric acid ester chloride, TPP
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
forma
solid
pH
1.0-1.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
240-244 °C (decomposition)
solubilidade
220 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
chave InChI
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1