5.00508
ATR Inhibitor III, ETP-46464
Sinônimo(s):
ATR Inhibitor III, ETP-46464, ATM Inhibitor III, mTOR Inhibitor XIII, PI 3-K Inhibitor XIX, ETP46464, 2-methyl-2-(4-(2-oxo-9-(quinolin-3-yl)-2H-[1,3]oxazino[5,4-c]quinolin-1(4H)-yl)phenyl)propanenitrile, ATM and Rad3-Related Inhibitor III, Ataxia-Telangiectasia Mutated Inhibitor III,
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
14 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H22N4O2/c1-30(2,18-31)23-8-10-24(11-9-23)34-28-22(17-36-29(34)35)16-33-27-12-7-19(14-25(27)28)21-13-20-5-3-4-6-26(20)32-15-21/h3-16H,17H2,1-2H3
chave InChI
DPLMXAYKJZOTKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Toledo, L.I., et al. 2011. Nat Struct Mol Biol.18, 721.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2