5.00500
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride
Sinônimo(s):
MALT1 Inhibitor II, Mepazine Hydrochloride, 10-((1-Methylpiperidin-3-yl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidyl)methyl)phenothiazine, Hydrochloride, 10-((1-Methyl-3-piperidinyl)methyl)-10H-phenothiazine, Hydrochloride, MALT-1 Inhibitor II, Mucosa-Associated Lymphoid tis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
gray to off-white
solubilidade
H2O: 2.5 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H22N2S.Cl/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;
chave InChI
ZGQUIYCUOPQIDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MALT1
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3