5.00495
RubR1 Activator, GF-15
Sinônimo(s):
RubR1 Activator, GF-15, Supernumerary Centrosomes Clustering Inhibitor, 2ʹ-Benzyloxy-2ʹ-demethoxygriseofulvin, (2 S,6ʹ R)-(7-Chloro-4,6-dimethoxy-benzofuran-3-on)-2-spiro-1ʹ-(2ʹ-benzyloxy-6ʹ-methylcyclohex-2ʹ-en-4ʹ-one), (2, Supernumerary Centrosomes Clustering Inhibitor, 2ʹ-Benzyloxy-2ʹ-demethoxygriseofulvin, (2S,6ʹR)-(7-Chloro-4,6-dimethoxy-benzofuran-3-on)-2-spiro-1ʹ-(2ʹ-benzyloxy-6ʹ-methylcyclohex-2ʹ-en-4ʹ-one), (2S
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ronnest, M.H., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3342.
Crosse, R., et al. 1964. J. Gen. Microbiol.34, 51.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2