Documentos Principais
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
Sinônimo(s):
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15F6N2P
Número CAS:
Peso molecular:
284.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pH
5 (20 °C in H2O)
pf
12 °C
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm