Merck
4.80864
SAFC
Solução de hidróxido de potássio a 46%-48%
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
aplicação(ões)
parenterals
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas críticas de alta qualidade, solventes e reagentes, além da documentação e conhecimento especializado para atender aos requisitos regulatórios mais rigorosos. Além de nosso catálogo abrangente, também oferecemos serviços de fabricação personalizados para atender às suas necessidades exatas. Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A solução de hidróxido de potássio a 46-48% é usada para ajustar o pH e para limpeza no local. A solução de hidróxido de potássio a 46-48% Emprove® Expert é adequada para aplicações farmacêuticas e biofarmacêuticas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3