475957
c-Myc Inhibitor II
The c-Myc Inhibitor II, also referenced under CAS 413611-93-5, controls the biological activity of c-Myc.
Sinônimo(s):
c-Myc Inhibitor II, 7-Nitro-N-(2-phenylphenyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, Biphenyl-2-yl-(7-nitrobenzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine, 10074-G5
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
deep orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H12N4O3/c23-22(24)16-11-10-15(17-18(16)21-25-20-17)19-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H
chave InChI
KMJPYSQOCBYMCF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Yin, X., et al. 2003. Oncogene22, 6151.
Sold under license of U.S. Patent 7,026,343.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3