475863
MK2a Inhibitor
The MK2a Inhibitor, also referenced under CAS 41179-33-3, controls the biological activity of MK2a. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
MK2a Inhibitor, Mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2a Inhibitor, 4-(2ʹ-Fluorobiphenyl-4-yl)-N-(4-hydroxyphenyl)-butyramide, CMPD1, MAPKAPK2a Inhibitor
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H20FNO2/c23-21-6-2-1-5-20(21)17-10-8-16(9-11-17)4-3-7-22(26)24-18-12-14-19(25)15-13-18/h1-2,5-6,8-15,25H,3-4,7H2,(H,24,26)
chave InChI
ODYAQBDIXCVKAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mk2α
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lukas, S.M., et al. 2004. Biochemistry43, 9950.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1