475848
MIF Antagonist V, p425
The MIF Antagonist V, p425, also referenced under CAS 2610-05-1, controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
MIF Antagonist V, p425, Sodium 6,6ʹ-(1 E,1ʹ E)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl) bis(diazene-2,1-diyl) bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate), Sodium 6,6ʹ-(1E,1ʹE)-(3,3ʹ-dimethoxybiphenyl-4,4ʹ-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
blue
solubilidade
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C=CC(C(S(=O)(O[Na])=O)=C2)=C1C(N)=C2S(=O)(O[Na])=O)/N=N/C3=CC=C(C=C3OC)C4=CC(OC)=C(/N=N/C5=C(O)C6=C(C(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C6N)C=C5)C=C4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,37-38H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-21-,40-22+;;;;
chave InChI
UPKAWFACSJWKND-ZXFFUEEESA-J
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MIF
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3