Documentos
474427
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem, MUG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O9
Número CAS:
Peso molecular:
352.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezas
<25 ppm 4-methylumbelliferone
cor
white
solubilidade
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
chave InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Descrição geral
This product has been discontinued.
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Substrate for fluorometric assay of β-D-glucuronidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Moberg, L.J. 1985. Appl. Environ. Microbiol. 50, 1383.
Trepeta, R.W., and Edberg, S.C. 1984. J. Clin. Microbiol. 19, 172.
Brot, F.E., et al. 1974. Biochem. Biophys. Res. Commun. 57, 1.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3