Documentos Principais
454578
Sigma-Aldrich
Anti-Pan-NMDA NR1 Mouse mAb (R1JHL)
lyophilized, clone R1JHL, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R1JHL, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody lyophilized from cell culture supernatant. Recognizes the ~115 kDa subunit of the NMDAR (N-methyl-D-aspartate receptor) protein.
Recognizes the ~115 kDa NMDA receptor NR1 subunit in rat cortex tissue extracts.
This Anti-Pan-NMDA NR1 Mouse mAb (R1JHL) is validated for use in Immunoblotting for the detection of Pan-NMDA NR1.
Imunogênio
Rat
a recombinant fusion protein consisting of amino acids 1-564 of rat NMDA NR1
Aplicação
Immunoblotting (1:300, colorimetric)
Immunoprecipitation (3 µg/200 µg lysate)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Lyophilized from cell culture supernatant.
Reconstituição
Reconstitute in 50 µl PBS (137 mM NaCl, 7.5 mM Na₂HPO₄, 2.7 mM KCl, 1.5 mM KH₂P0₄, pH 7.4)Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Nota de análise
Positive Control
Rat cortex tissue extracts
Outras notas
Does not cross-react with other NMDAR subunits. For immunoblotting, dilute in TBST containing 5% nonfat milk and 0.05% sodium azide. Antibody may be used up to 5 times in immunoblotting experiments without significant loss in signal strength. Store diluted antibody at 4°C between uses. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Laurie, D.J., and Seeburg, P.H. 1994. J. Neurosci.14, 3180
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Science256, 1217.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1