445874
mGluR5 Antagonist, MTEP
The mGluR5 Antagonist, MTEP, also referenced under CAS 329205-68-7, controls the biological activity of mGluR5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
mGluR5 Antagonist, MTEP, 3-((2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl)pyridine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to yellow
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)C#Cc2cnccc2)C
InChI
1S/C11H8N2S/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10/h2-3,6-8H,1H3
chave InChI
NRBNGHCYDWUVLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
mGluR5
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Busse, C.S., et al. 2004. Neuropsychopharmacology29, 1971.
Roppe, J.R., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3993.
Klodzinska, A., et al. 2004. Neuropharmacology47, 342.
Cosford, N.D.P., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 204.
Brodkin, J., et al. 2002. Eur. J. Neurosci.16, 2241.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1