Documentos Principais
444247
Sigma-Aldrich
MMP Inhibitor II
The MMP Inhibitor II, also referenced under CAS 203915-59-7, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP Inhibitor II, N-Hydroxy-1,3-di-(4-methoxybenzenesulphonyl)-5,5-dimethyl-[1,3]-piperazine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N3O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
513.58
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H27N3O8S2/c1-21(2)13-23(33(27,28)17-9-5-15(31-3)6-10-17)20(19(25)22-26)24(14-21)34(29,30)18-11-7-16(32-4)8-12-18/h5-12,20,26H,13-14H2,1-4H3,(H,22,25)
chave InChI
MCSWSPNUKWMZHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent, reversible, broad range inhibitor of matrix metalloproteinases. Inhibits MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18.4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM), and MMP-9 (IC50 = 2.7 nM).
A potent, reversible, broad-range inhibitor of matrix metalloproteinases. Inhibits MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18.4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM), and MMP-9 (IC50 = 2.7 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 24 nM, 18.4 nM, 30 nM, 2.7 nM, against MMP-1, MMP-3, MMp-7, and MMP-9, respectively
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Requires vigorous vortexing for 60 seconds to completely solubilize the product.
Outras notas
Pikul, S., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 3568.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1