444105
Anti-Mannose 6-Phosphate Receptor Mouse mAb (2G11)
liquid, clone 2G11, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
bovine, monkey, human
não deve reagir com
hamster
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... M6PR(4074)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (see comments)
Immunohistochemistry (2-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Dintzis, S., and Pfeffer, S. 1990. EMBO J.9, 77.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1