438210
LSF Inhibitor, FQI1
The LSF Inhibitor, FQI1 controls the biological activity of LSF.
Sinônimo(s):
LSF Inhibitor, FQI1, (±)(8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one, Factor Quinolinone Inhibitor 1, Racemic
Ensaio
>92% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1c2c(cc4c(c2)OCO4)C(CC1=O)c3c(cccc3)OCC
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3