SML0413
FQI1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(C2=CC=CC=C2OCC)C3=CC4=C(OCO4)C=C3N1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)